Documenti fondamentali
234680
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid
99%
Sinonimo/i:
Lignoceric acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)22COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.64
Beilstein:
1728237
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
P. eboll.
272 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
75-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)