Documenti
233285
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
104 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloro-4-fluorophenol has been used in the preparation of 3-chloro-4-fluoro-2′-methoxycarbonyldiphenyl ether required for the synthesis of flavone and xanthone derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
S Mari et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 54(6), 411-415 (1999-08-12)
A number of flavone and xanthone derivatives bearing some characteristic features of fluoroquinolones such as the fluorine atom and an ortho piperazine ring are described. The new compounds have been tested for possible cytotoxic and antimicrobial activities. Cytotoxicity of both