Documenti
233080
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
205-207 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Ionization constant and UV-spectra of 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid has been studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Ionization Constants and Ultraviolet Spectra of Fluoro and Trifluoromethyl trans-Cinnamic Acids.
Filler R, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 9(3), 370-370 (1964)