Documenti fondamentali
232815
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
96%
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxybenzoic ethanolamide
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CONHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H11NO4/c11-4-3-10-9(14)7-2-1-6(12)5-8(7)13/h1-2,5,11-13H,3-4H2,(H,10,14)
HHSJOVPBCHTADG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)