230960
Stains-All
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 95%
λmax
597 nm
Stringa SMILE
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?