H6508
Heparin−Agarose
Type I, saline suspension
Sinonimo/i:
Heparin beads, Heparin resin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
heparin from Porcine intestinal mucosa
Tipo
Type I
Forma fisica
saline suspension
Grado di funzionalizzazione
400-1500 μg per mL packed gel (activity approx. 140 USP units per mg)
tecniche
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
amino
Braccio spaziatore
1 atom
Compatibilità
suitable for chromatography
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3