Documenti fondamentali
229660
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) sulfate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
About This Item
Formula condensata:
Hf(SO4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: hafnium
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)