Documenti fondamentali
229008
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride
Sinonimo/i:
16-BAC, Benzylhexadecyldimethylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.09
Beilstein:
3802341
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
55-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)