Key Documents
226408
Sigma-Aldrich
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Diisopropyl-O-methylisourea
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHNHC(OCH3)=NCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Beilstein:
1753052
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
50-52 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO\C(NC(C)C)=N/C(C)C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-6(2)9-8(11-5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3,(H,9,10)
PUVRRPLSJKDMKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea was used in the synthesis of proline betaine (stahydrine) and 4-hydroxyproline betaine (betoncine).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Betaines derived from amino and hydrazino acids as phase transfer catalysts.
Tetrahedron, 46(6), 1911-1922 (1990)