Documenti fondamentali
225282
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-indanone-3-acetic acid
technical grade
Sinonimo/i:
6-Methoxy-3-oxo-1-indanacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Stato
powder
Punto di fusione
139-144 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-brown
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc2C(=O)CC(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O4/c1-16-8-2-3-9-10(6-8)7(4-11(9)13)5-12(14)15/h2-3,6-7H,4-5H2,1H3,(H,14,15)
QOTZOFGBBCMWEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The 5-methoxy-1-indanone-3-acetic acid derivatives are potent inhibitors of chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R T Lum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 209-214 (1999-01-01)
Potent inhibitors of the 20S proteasome that contain a novel indanone head group coupled to di and tripeptides are described. These compounds are the first proteasome inhibitors have demonstrated high selectivity for the chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome.