224189
4-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95%
Sinonimo/i:
4-Carboxybenzenesulfonyl fluoride, p-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
272-273 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
DJUJJHDCOUPERR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?