Documenti
223719
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroarsenate(V)
About This Item
Formula condensata:
NaAsF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
86.9-91.3% (% AsF6 With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: arsenic
Stringa SMILE
[Na+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Na/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
NFXMAZFYHDSPPB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges