Documenti fondamentali
222925
Sigma-Aldrich
D-Saccharic acid monopotassium salt
98%
Sinonimo/i:
D-Glucaric acid monopotassium salt, D-Glucosaccharic acid monopotassium salt
About This Item
Formula condensata:
HO2C[CH(OH)]4CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
188 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)