220817
2-(Trimethylsilyl)-1,3-dithiane
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
54-55 °C/0.17 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H16S2Si/c1-10(2,3)7-8-5-4-6-9-7/h7H,4-6H2,1-3H3
BTTUMVHWIAXYPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)