Documenti fondamentali
219118
Sigma-Aldrich
D-Asparagine monohydrate
99%
Sinonimo/i:
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Formula condensata:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Beilstein:
1723526
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)