Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-163-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723526
Nome del prodotto
D-Asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?