Documenti
217050
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-dioxolane
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.10
Beilstein:
103177
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
129-130 °C (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O3/c1-5-4-6-2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
VRAYTNFBRROPJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methoxy-1,3-dioxolane was used in the synthesis of :
  • [4,5-bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]nucleosides, potential inhibitors of HIV
  • diastereoisomeric cyclic acetals
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
1,3,5-Trioxane ≥99%
Sigma-Aldrich
T81108
1,3,5-Trioxane
Jonas Brånalt et al.
The Journal of organic chemistry, 61(11), 3599-3603 (1996-05-31)
The synthesis of 1,3-dioxolan-2-ylnucleosides and related chemistry is described. We have shown that 2-methoxy-1,3-dioxolane (6) reacts with silylated thymine and trimethylsilyl triflate to give the acyclic formate ester 1-[2-(formyloxy)ethyl]thymine (8) rather than 1-(1,3-dioxolan-2-yl)thymine (7). A tentative mechanism which could explain
Synthesis of highly substituted 2, 6-anti-configured tetrahydropyrans. First steps towards an efficient access to amphidinol 3 ring system.
Dubost C, et al.
Tetrahedron Letters, 46(23), 4005-4009 (2005)