215414
Calcium
turnings, 99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
turnings
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
3.5 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
1484 °C (lit.)
Punto di fusione
850 °C (lit.)
Densità
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca]
InChI
1S/Ca
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges