Documenti
21335
Sigma-Aldrich
(1R)-Camphor oxime
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1R)-1,7,7-Trimethylbicylco[2,2,1]heptan-2-one oxime
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.25
Beilstein:
2413664
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
Punto di fusione
115-119 °C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
Altre note
Chiral intermediate; starting material for the preparation of R(+)-bornylamine and R(-)isobornylamine
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)