211680
Nigrosin, alcohol soluble
Sinonimo/i:
Solvent Black 5
Prodotti consigliati
Solubilità
alcohol: soluble
λmax
565 nm
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])O
InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)