Documenti
211486
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromoterephthalic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2-1,4-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
97%
Punto di fusione
320-325 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)c(cc1Br)C(O)=O
Applicazioni
Monomer for flame retardant polyesters