209848
α-(Methylaminomethyl)benzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
Halostachine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CNCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10-7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-11H,7H2,1H3
ZCTYHONEGJTYQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?