Documenti fondamentali
209767
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C3H2(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.01
Beilstein:
1937304
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
85 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid was used in solid phase synthesis of α-hydroxy esters, inhibitors of amyloid-β production[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Owen B Wallace et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(6), 1203-1206 (2003-03-20)
Inhibitors of amyloid-beta (Abeta) protein production have been widely pursued as a potential treatment for Alzheimer's disease. Following the identification of a 5 microM screening hit, SAR was initiated using solid-phase synthetic techniques. Two series of alpha-hydroxy esters and ketones
Dmitriy Ovcharenko et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1281-1289 (2019-06-27)
Dichloroacetate (DCA) is an inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) that has been shown to reverse the Warburg effect and cause tumor cell death. Clinical research into the anti-cancer activity of DCA revealed high dosage requirements and reports of toxicity.