208140
Mercury(II) cyanide
99%
Sinonimo/i:
Mercuric cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99%
Stato
solid
Densità
3.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#C[Hg]C#N
InChI
1S/2CN.Hg/c2*1-2;
FQGYCXFLEQVDJQ-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?