Documenti fondamentali
20430
Sigma-Aldrich
Boc-OSu
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide, tert-Butyl N-succinimidyl carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.20
Beilstein:
1536756
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
Saggio
≥98.0% (CHN)
Stato
solid
Punto di fusione
~95 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
imide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Boc-protecting group reagent[1][2][3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
M. Franke et al.
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
J Hora
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)
H. Gross et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)