Documenti fondamentali
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Boc-glycine N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.25
Beilstein:
1549242
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
165-167 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)