Documenti fondamentali
203327
Sigma-Aldrich
Gallium(III) fluoride trihydrate
≥99.9%
About This Item
Formula condensata:
GaF3 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
≥99.9%
Stringa SMILE
O.F[Ga](F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)