429422
Ioduro di potassio
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassium monoiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.998% trace metals basis
Forma fisica
beads
Impurezze
<100 ppm water
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3