199133
Di-tert-butyl dicarbonate
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Boc anhydride, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Attenzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup