Documenti fondamentali
199001
Sigma-Aldrich
Sodium phenylpyruvate
98%
Sinonimo/i:
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyruvic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2COCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.14
Beilstein:
4770978
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)