Documenti fondamentali
197920
Sigma-Aldrich
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C/1.2 mmHg (lit.)
Densità
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(OCCN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16BrNO/c13-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-10H2
YDWKSSWZGXRQET-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine was used in the synthesis of 4-OCH2CH2 -pyrrolidine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chuansheng Niu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5829-5832 (2009-09-19)
A series of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles were synthesized and evaluated as PKCtheta inhibitors. The systematic optimization of 4-[(4-methyl-1H-indol-5-yl)amino]-5-[(E)-2-phenylvinyl]-3-pyridinecarbonitrile 3 resulted in the identification of compound 23e as a potent PKCtheta inhibitor with good selectivity over PKCdelta.