Documenti
197874
Sigma-Aldrich
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
≥98%
Sinonimo/i:
3,4,5-Trimethoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.25
Beilstein:
1471912
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CCC(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C12H16O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)14)7-10(16-2)12(9)17-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3