Documenti fondamentali
196576
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.12
Beilstein:
2121347
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(12(13)14)1-2-6(5)11/h1-3H,11H2
HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline undergoes diazotization and coupling with:
  • N-hydroxyalkylamino-5-napthols
  • pyrazolones and naptholsulphonic acids
  • N-(2-cyanoethyl)-N-(hydroxyalkyl)anilines
Applicazioni
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of monoazo dyes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of fluorine substitution on color and fastness of monoazo dyes.
Dickey JB, et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(8), 1730-1734 (1953)