Documenti fondamentali
196339
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio:
96%
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
Densità
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
HPDZYDTXCOFUOY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate may be used in the synthesis of N-[(disubstituted-amino)alkyl]-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide derivatives[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D E Butler et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(5), 684-691 (1984-05-01)
A series of N-[(dialkylamino)alkyl]-2-oxo-1- pyrrolidineacetamides was synthesized. The title compounds reversed electroconvulsive shock (ECS) induced amnesia in mice when administered subsequent to the ECS treatment and were inactive in a general observational test for central nervous system (CNS) activity. Active