Documenti fondamentali
19597
Sigma-Aldrich
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butanesulfonic acid triflate
≥97.0%
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-(4-sulfobutyl)imidazolium triflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21F3N2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Impurezze
≤3.0% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
Anioni in tracce
bromide (Br-): 50 mg/kg
chloride (Cl-): 50 mg/kg
fluoride (F-): 50 mg/kg
nitrate (NO3-): 50 mg/kg
sulfate (SO42-): 2000 mg/kg
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](CCCCS(O)(=O)=O)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Vivian R Feig et al.
Nature communications, 9(1), 2740-2740 (2018-07-18)
Conductive and stretchable materials that match the elastic moduli of biological tissue (0.5-500 kPa) are desired for enhanced interfacial and mechanical stability. Compared with inorganic and dry polymeric conductors, hydrogels made with conducting polymers are promising soft electrode materials due to