Key Documents
194689
Sigma-Aldrich
4′-Methylpropiophenone
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Impurezze
5% 3′-methylpropiophenone
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
238-239 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)