Key Documents
193798
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
97%
Sinonimo/i:
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)-2-propanone
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
89-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13/h2-4,6H,5H2,1H3
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone was used in the synthesis of:
  • (±)-[1-(3-trifluoromethyl)phenyl]-2-propylamine via reductive amination reaction
  • N-{2-[1-methyl-2-(3-trifluoromethylphenyl]}-aminoethanol
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enzymatic one-pot resolution of two nucleophiles: alcohol and amine.
Garci'a-Urdiales E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1459-1463 (2000)
New prenylamine-analogues: investigations of their influence on calcium-dependent biological systems.
Caldirola P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 28(7), 555-568 (1993)