Documenti fondamentali
193755
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7N3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Punto di fusione
264 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-4-1-2-5(7)8-3-4;;/h1-3H,6H2,(H2,7,8);2*1H
RWHNUWWUPZKDQP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride was used in the synthesis of:
  • organic-inorganic hybrid compound, (C5H9N3)ZnCl4 .H2O[1]
  • (2-amino-5 ammoniopyridinium)[CuCl4][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation, crystal structure, and physical characterization of a new hybrid material (C5H9N3) ZnCl4? H2O.
Walha S, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 63(8), 1358-1368 (2010)
Three-Dimensional Network Polymeric Structure of (2-Amino-5 Ammoniopyridinium)[CuCl4]: Crystal Supramolecularity and Magnetic Properties.
Walha S, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26(2), 437-442 (2013)