Documenti fondamentali
192961
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6F3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
85%
Punto di fusione
259-260 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnc2cc(ccc2c1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)5-1-2-6-8(3-5)15-4-7(9(6)16)10(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
BIRIVPOTERXIOW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CSNK2A1(1457)
Applicazioni
4-Hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylic acid was used in the preparation of (4-hydroxy-7-trifluoromethylquinolin-3-yl)formaldehyde.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P B Koneru et al.
Pharmaceutical research, 10(4), 515-520 (1993-04-01)
A series of eight new N-hydroxy-N'-aminoguanidine (HAG) Schiff bases [ArCH = NNHC(= NH)NHOH.tosylate] was synthesized as potential antitumor agents through the inhibition of the enzyme ribonucleotide reductase (EC 1.17.4.1). Five of the HAG derivatives (LK02 through LK06) were designed to