Documenti fondamentali
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
Sinonimo/i:
Z-N,2-Dimethylalanine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Beilstein:
3347632
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)