192414
Ethyl 2-chloropropionate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
146-149 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C