Documenti fondamentali
190705
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate
94%
Sinonimo/i:
Ethyl succinyl chloride
Scegli un formato
25 G
CHF 80.10
100 G
CHF 210.00
CHF 80.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 80.10
100 G
CHF 210.00
About This Item
Formula condensata:
ClCOCH2CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 80.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
94%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate was used in the synthesis of:
  • polymer-supported bifunctional catalyst[1]
  • succinimidyl ester of benzo(a)pyrene[2]
  • succinate prodrugs of curcuminoids[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Surface plasmon resonance detection of endocrine disruptors using immunoprobes based on self-assembled monolayers.
Gobi KV, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 108(1), 784-790 (2005)
Wisut Wichitnithad et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(2), 1888-1900 (2011-02-24)
A novel series of succinyl derivatives of three curcuminoids were synthesized as potential prodrugs. Symmetrical (curcumin and bisdesmethoxycurcumin) and unsymmetrical (desmethoxycurcumin) curcuminoids were prepared through aldol condensation of 2,4-pentanedione with different benzaldehydes. Esterification of these compounds with a methyl or
Enantioselective Strecker-type reaction promoted by polymer-supported bifunctional catalyst.
Nogami H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(2), 279-283 (2001)