Documenti fondamentali
190691
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzamide
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
YPIGHNIIXYSPKF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Fluorobenzamide has been used in the synthesis of N-(3-fluorobenzoyl)-N′,N′′-bis(4-methylphenyl)phosphoric triamide[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mehrdad Pourayoubi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 11), o3034-o3034 (2012-01-06)
In the title compound, C(21)H(21)FN(3)O(2)P, the NH and P(=O) groups of the C(=O)NHP(=O) fragment are in a syn arrangement with respect to each other, as are the two amide H atoms of the two CH(3)-4-C(6)H(4)-NH moieties. In the crystal, mol-ecules