Documenti fondamentali
190608
Sigma-Aldrich
6-Benzoyl-2-naphthol
≥98%
Sinonimo/i:
6-Hydroxy-2-naphthyl phenyl ketone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COC10H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Punto di fusione
161-162 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 50 mg/mL
Stringa SMILE
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12O2/c18-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)17(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18H
MJKZGSBXCWNUHV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Benzoyl-2-naphthol was used in the synthesis of potassium 6-benzoyl-2-naphthyl sulfate, substrate for histochemical investigation of aryl sulfatase activity[1]. It was also used in preparation of substrate for histochemical demonstration of acid phosphatase in the organs of albino rat[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Histochemical demonstration of aryl sulfatase.
A M RUTENBERG et al.
Science (New York, N.Y.), 116(3020), 539-543 (1952-11-14)
The histochemical demonstration of acid phosphatase by a post-incubation coupling technique.
A M RUTENBURG et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 3(6), 455-470 (1955-11-01)