Documenti fondamentali
190527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucinol
97%
Sinonimo/i:
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, L-Isoleucinol
Scegli un formato
1 G
CHF 51.00
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 51.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.4589 (lit.)
P. ebollizione
97 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-39 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)