Documenti
187844
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.18
Beilstein:
1927514
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. eboll.
201 °C (lit.)
Densità
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Applicazioni
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane was used in the one pot synthesis of 1,3-dicarbonyl adamantanes. It was also used in the synthesis of 3,5-dimethyladamantan-1-ol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
The first one-pot synthesis of 1, 3-dicarbonyl adamantanes from 1-bromoadamantanes.
Akhrem IS, et al.
Mendeleev Communications, 21(5), 259-261 (2011)
Synthesis of 3, 5-dimethyladamantan-1-ol by reaction of 1, 3-dimethyladamantane with bromotrichloromethane and water in the presence of manganese complexes.
Khusnutdinov RI, et al.
Russ. J. Org. Chem., 50(1), 25-28 (2014)