185728
Benzyl cyanide
≥99%
Sinonimo/i:
Phenylacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
233-234 °C (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?