Documenti fondamentali
185175
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Beilstein:
1526217
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
77 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The equilibrium constant for the ketoreductase-catalyzed reduction reaction of 1-benzyl-3-pyrrolidinone has been measured in n-hexane[1]. 1-Benzyl-3-pyrrolidinone on enzymatic asymmetric reduction yields enantiopure 1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, well known intermediate for various drugs[2].
Applicazioni
1-Benzyl-3-pyrrolidinone was used as starting reagent in the synthesis of vinyl triflate[3]. It was used to prepare chiral, alkenyl sulfoximines leading to highly functionalized diazabicycles[4].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Facile synthesis of 3-arylpyrroles by tandem Suzuki-dehydrogenation reaction.
Lee C-W and Chung YJ.
Tetrahedron Letters, 41(18), 3423-3425 (2000)
Synthesis, 2224-2224 (2006)
Practical synthetic process for enantiopure 1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine.
Morimoto M and Sakai K.
Tetrahedron Asymmetry, 19(12), 1465-1469 (2008)
A thermodynamic study of ketoreductase-catalyzed reactions 5. Reduction of substituted ketones in n-hexane.
Tewari YB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 40(4), 661-670 (2008)