184500
Naphthalene
suitable for scintillation, ≥99%
Sinonimo/i:
Naphthalin, Tar Camphor, White Tar
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Stato
crystals
flakes
Temp. autoaccensione
978 °F
Limite di esplosione
5.9 %
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Fluorescenza
λex 265; λem 336 in cyclohexane
Compatibilità
suitable for scintillation
Stringa SMILE
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Naphthalene was used in liquid-phase exfoliation of graphite in organic solvents for the production of graphene sheets[2].
- It was used in preparation of carbon-coated Si70Sn30 nanoparticles[3].
- It was used as fluorescent probe to study the aggregation behavior of sodium cholate[4].
- It was used to investigate influence of added short chain linear and branched alcohols on the binding of 1:1 complex of naphthalene and β-cyclodextrin[5].
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
173.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?