Documenti fondamentali
183458
Sigma-Aldrich
1-Naphthaleneethanol
95%
Sinonimo/i:
2-(1-Naphthyl)ethanol
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
P. ebollizione
186 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... BAD(572)
Confezionamento
Total impurities <5% 2-isomer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tianlin Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1013(1-2), 19-27 (2003-11-08)
A modified field amplification sample injection method was proposed and evaluated by using positively mono charged cyclodextrin (CD) as carrier and 1-adamantanecarboxylate as displacer for on-capillary preconcentration of neutral compounds and improvement of the concentration limit of detection in micellar